N-(2,4-Dinitrophenyl)-1-methylpiperidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR200039-1G
APOSOR200039-1GEA 458 EUR InStock
APOSOR200039-1G
N-(2,4-Dinitrophenyl)-1-methylpiperidin-4-amine
N-(2,4-Dinitrophenyl)-1-methylpiperidin-4-amine
Formel: C₁₂H₁₆N₄O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22126063
CAS-Nummer: 925216-76-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge