2-Ethylbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR200067-1G
APOSOR200067-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200067-1G
2-Ethylbenzoylchlorid
2-Ethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Siedepunkt: 98…100 °C/15mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 76118-05-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge