1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR200068-1G
APOSOR200068-1GEA 236 EUR InStock
APOSOR200068-1G
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-ol
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-ol
Formel: C₆H₁₃NO₃S
MW: 179.24 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044218
CAS-Nummer: 141482-19-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge