N-Benzyl-N-(4-nitrophenyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR200077-1G
APOSOR200077-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200077-1G
N-Benzyl-N-(4-nitrophenyl)amine
N-Benzyl-N-(4-nitrophenyl)amine
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₂
Melting Pt: 146…148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126504
CAS-Nummer: 14309-92-3
EINECS: 238-249-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge