(4-Hydroxy-1-piperidinyl)(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR200135-1G
APOSOR200135-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200135-1G
(4-Hydroxy-1-piperidinyl)(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
(4-Hydroxy-1-piperidinyl)(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
Formel: C₁₁H₂₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06796403
CAS-Nummer: 496057-57-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge