(S,S)-(+)-2,5-Hexandiol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR20022-5G
APOSOR20022-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR20022-5G
(S,S)-(+)-2,5-Hexandiol
(S,S)-(+)-2,5-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 212…215 °C
Melting Pt: 50…53 °C
Flash-Pt: 102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082583
CAS-Nummer: 34338-96-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge