4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR20047-1G OR20047-250MG
APOSOR20047-1GEA 307 EUR InStock
APOSOR20047-1G APOSOR20047-250MG
4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester 95%
4-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₁₇BN₂O₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11858395
CAS-Nummer: 1256359-19-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge