6-Brom-4-chinazolon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2103-1G
APOSOR2103-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2103-1G
6-Brom-4-chinazolon
6-Brom-4-chinazolon
Formel: C₈H₅BrN₂O
Melting Pt: 267…271 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01219541
CAS-Nummer: 32084-59-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge