5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR21249-1G
APOSOR21249-1GEA 226 EUR InStock
APOSOR21249-1G
5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
Formel: C₁₀H₁₁N₅O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052546
CAS-Nummer: 175135-03-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge