4-Amino-3-nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21287-50MG
APOSOR21287-50MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21287-50MG
4-Amino-3-nitrobenzolsulfonamid
4-Amino-3-nitrobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₇N₃O₄S
Melting Pt: 204…210 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00116612
CAS-Nummer: 2360-19-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge