2-(Hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR21354-5G
APOSOR21354-5GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR21354-5G
2-(Hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-ol 95+%
2-(Hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-ol
Formel: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006350
CAS-Nummer: 42097-42-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge