N'-Hydroxy-N-(5-methylisoxazol-3-yl)formamidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21386-250MG
APOSOR21386-250MGEA 97.3 EUR InStock
APOSOR21386-250MG
N'-Hydroxy-N-(5-methylisoxazol-3-yl)formamidine
N'-Hydroxy-N-(5-methylisoxazol-3-yl)formamidine
Formel: C₅H₇N₃O₂
MW: 141.128 g/mol
Melting Pt: 185…187 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00105523
CAS-Nummer: 382136-35-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge