8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR21393-250MG
APOSOR21393-250MGEA 40.6 EUR InStock
APOSOR21393-250MG
8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid 97%
8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid
Formel: C₁₀H₇ClO₃S
Melting Pt: 145…147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052379
CAS-Nummer: 145-74-4
EINECS: 205-661-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge