Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlornicotinoylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR21417-100G OR21417-25G OR21417-5G
APOSOR21417-100GEA 192 EUR InStock
APOSOR21417-100G APOSOR21417-25G APOSOR21417-5G
2-Chlornicotinoylchlorid 97%
2-Chlornicotinoylchlorid


Formel: C₆H₃Cl₂NO
Siedepunkt: 98…100 °C/2mmHg
Melting Pt: 39…45 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051677
CAS-Nummer: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge