2-Cyano-N-methyl-acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21454-10G OR21454-1G OR21454-5G
APOSOR21454-10GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR21454-10G APOSOR21454-1G APOSOR21454-5G
2-Cyano-N-methyl-acetamide
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Formel: C₄H₆N₂O
MW: 98.1000 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090119
CAS-Nummer: 6330-25-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge