3-Chlor-6-methoxypyridazin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21479-100G
APOSOR21479-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR21479-100G
3-Chlor-6-methoxypyridazin 97+%
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Melting Pt: 84…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006467
CAS-Nummer: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge