4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21499-250MG
APOSOR21499-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21499-250MG
4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol
4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol
Formel: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067744
CAS-Nummer: 5754-17-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge