2-[4-(tert-Butyl)phenyl]-5-(2-chloro-5-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21617-100MG
APOSOR21617-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21617-100MG
2-[4-(tert-Butyl)phenyl]-5-(2-chloro-5-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-[4-(tert-Butyl)phenyl]-5-(2-chloro-5-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₈H₁₆ClN₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00117794
CAS-Nummer: 243644-28-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge