2-(4-Chlorphenylthio)nicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR21702-1G
APOSOR21702-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR21702-1G
2-(4-Chlorphenylthio)nicotinsäure
2-(4-Chlorphenylthio)nicotinsäure
Formel: C₁₂H₈ClNO₂S
Melting Pt: 219…221 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052117
CAS-Nummer: 955-54-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge