2-Bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR21756-1G
APOSOR21756-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR21756-1G
2-Bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, tech
2-Bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₀BrClO
MW: 261.543 g/mol
Siedepunkt: 121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067862
CAS-Nummer: 175135-93-0
UN: 3261
ADR: 8 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge