Methyl-(3-methoxyphenyl)acetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21784-1G OR21784-25G OR21784-5G
APOSOR21784-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21784-1G APOSOR21784-25G APOSOR21784-5G
Methyl-(3-methoxyphenyl)acetat 98%
Methyl-(3-methoxyphenyl)acetat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 86…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017205
CAS-Nummer: 18927-05-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge