6-Chloro-3-pyridineacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2190-5G
APOSOR2190-5GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR2190-5G
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 95%
6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Melting Pt: 169…176 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863172
CAS-Nummer: 39891-13-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge