4-Ethinylanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21951-25G OR21951-5G OR21951-100G
APOSOR21951-25GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR21951-25G APOSOR21951-5G APOSOR21951-100G
4-Ethinylanisol 98%
4-Ethinylanisol
Formel: C₉H₈O
Siedepunkt: 87…91 °C/11mmHg
Melting Pt: 28…29 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168815
CAS-Nummer: 768-60-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge