5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR22059-250MG
APOSOR22059-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR22059-250MG
5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
Formel: C₆H₈ClNO₂
Melting Pt: 300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00662897
CAS-Nummer: 6318-56-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge