(R)-(-)-1,3-Butandiol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2223-1G
APOSOR2223-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2223-1G
(R)-(-)-1,3-Butandiol
(R)-(-)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 203…204 °C
Dichte: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064277
CAS-Nummer: 6290-03-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge