1-[4-(1-Adamantyl)phenoxy]-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR22453-1G
APOSOR22453-1GEA 342 EUR InStock
APOSOR22453-1G
1-[4-(1-Adamantyl)phenoxy]-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol hydrochloride
1-[4-(1-Adamantyl)phenoxy]-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol hydrochloride
Formel: C₂₄H₃₅NO₂·ClH
Melting Pt: 249…252 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218803
CAS-Nummer: 175136-32-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge