4-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2276-250MG
APOSOR2276-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2276-250MG
4-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
4-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
Melting Pt: 168…172 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031428
CAS-Nummer: 1709-59-7
EINECS: 216-970-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge