1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethane-1,2-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR22784-250MG
APOSOR22784-250MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR22784-250MG
1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethane-1,2-dione
1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethane-1,2-dione
Formel: C₁₈H₁₆BrN₅O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00829501
CAS-Nummer: 256417-42-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge