tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR2282-5G
APOSOR2282-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR2282-5G
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Formel: C₁₀H₁₅N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09907674
CAS-Nummer: 369638-68-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge