5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-thiocarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR22963-250MG
APOSOR22963-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR22963-250MG
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-thiocarboxamide
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-thiocarboxamide
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Melting Pt: 198…200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02677740
CAS-Nummer: 306934-91-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge