4-(Brommethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR22983-250MG
APOSOR22983-250MGEA 132 EUR InStock
APOSOR22983-250MG
4-(Brommethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazol 97%
4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
Formel: C₁₁H₁₀BrNO
Melting Pt: 61…63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02677680
CAS-Nummer: 180597-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge