3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR23000-1G
APOSOR23000-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR23000-1G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C6H8N2O2
Melting Pt: 273…275 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159642
CAS-Nummer: 113808-86-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge