Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Brompyridiniumchlorid 95+%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR23067-100G OR23067-25G OR23067-500G
APOSOR23067-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR23067-100G APOSOR23067-25G APOSOR23067-500G
4-Brompyridiniumchlorid 95+%
4-Bromopyridinium chloride


Formel: C₅H₅BrClN
Melting Pt: 270 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012828
CAS-Nummer: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge