2-Amino-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR23108-100G OR23108-25G OR23108-5G
APOSOR23108-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR23108-100G APOSOR23108-25G APOSOR23108-5G
2-Amino-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₃N₃S
Melting Pt: 188…194 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003107
CAS-Nummer: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge