Pyrrol-2-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR23111-5G
APOSOR23111-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR23111-5G
Pyrrol-2-carbonsäure 97%
Pyrrol-2-carbonsäure
Formel: C₅H₅NO₂
Melting Pt: 204…209 °C (Subl.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005219
CAS-Nummer: 634-97-9
EINECS: 211-221-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge