(5-Methylisoxazol-3-yl)methylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR23144-1G
APOSOR23144-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR23144-1G
(5-Methylisoxazol-3-yl)methylamine hydrochloride
(5-Methylisoxazol-3-yl)methylamine hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂O
Siedepunkt: 75…76 °C/0,4mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02681995
CAS-Nummer: 154016-48-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge