2-(2-Thienyl)-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR23153-1G
APOSOR23153-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR23153-1G
2-(2-Thienyl)-4-thiazolcarbonsäure
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S₂
Melting Pt: 156…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01936014
CAS-Nummer: 24044-07-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge