Benzo[b]thiophen-2-ylmethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR23170-250MG
APOSOR23170-250MGEA 42.2 EUR InStock
APOSOR23170-250MG
Benzo[b]thiophen-2-ylmethanamine
Benzo[b]thiophen-2-ylmethanamine
Formel: C₉H₉NS
Melting Pt: 58…59 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00965305
CAS-Nummer: 6314-43-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge