Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR23181-250MG
APOSOR23181-250MGEA 92.8 EUR InStock
APOSOR23181-250MG
Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride hydrate
Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride hydrate
Formel: C₉H₈N₂S·ClH·H₂O
MW: 230.714 g/mol
Melting Pt: 230 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03659730
CAS-Nummer: 465515-36-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge