5-(4-Bromphenyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR23230-1G
APOSOR23230-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23230-1G
5-(4-Bromphenyl)oxazol
5-(4-Bromophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224.0540 g/mol
Melting Pt: 78…79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682015
CAS-Nummer: 72571-06-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge