2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR23241-1G
APOSOR23241-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR23241-1G
2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonyl chloride
2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonyl chloride
Formel: C₁₂H₉ClO₂
Siedepunkt: 85…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221071
CAS-Nummer: 175276-57-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge