tert-Butyl-2-oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR2326-1G
APOSOR2326-1GEA 1350 EUR InStock
APOSOR2326-1G
tert-Butyl-2-oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate 95+%
tert-Butyl-2-oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998742
CAS-Nummer: 1031927-12-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge