1,9-Diazaspiro[5.5]undecan-2-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2327-100MG
APOSOR2327-100MGEA 795 EUR InStock
APOSOR2327-100MG
1,9-Diazaspiro[5.5]undecan-2-one hydrochloride 95%
1,9-Diazaspiro[5.5]undecan-2-one hydrochloride
Formel: C₉H₁₆N₂O·ClH
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998743
CAS-Nummer: 1171417-47-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge