(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR23286-1G
APOSOR23286-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR23286-1G
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
Siedepunkt: 118…122 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02682055
CAS-Nummer: 165736-03-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge