5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR23333-100MG
APOSOR23333-100MGEA 109 EUR InStock
APOSOR23333-100MG
5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenylpyrimidine
5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenylpyrimidine
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Melting Pt: 84,5…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682074
CAS-Nummer: 342405-27-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge