1,3-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR23363-1G
APOSOR23363-1GEA 223 EUR InStock
APOSOR23363-1G
1,3-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
1,3-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Formel: C₈H₁₀N₂OS
MW: 182.243 g/mol
Melting Pt: 133…135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03086155
CAS-Nummer: 423769-75-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge