4-Brom-3-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2348-100G
APOSOR2348-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR2348-100G
4-Brom-3-nitroanisol 98%
4-Brom-3-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Siedepunkt: 153…154 °C/13mmHg
Melting Pt: 32…34 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051511
CAS-Nummer: 5344-78-5
EINECS: 226-290-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge