4-(3-Aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR23568-250MG
APOSOR23568-250MGEA 48 EUR InStock
APOSOR23568-250MG
4-(3-Aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
4-(3-Aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Formel: C₆H₁₁N₃O
Melting Pt: 216 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053049
CAS-Nummer: 7032-17-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge