Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2-iodbenzoat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR23611-500G
APOSOR23611-500GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR23611-500G
Methyl-2-iodbenzoat 98%
Methyl-2-iodbenzoat


Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C/10mmHg
Dichte: 1.784 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00016351
CAS-Nummer: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge