2-[(5-Nitropyridin-2-yl)oxy]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR23766-250MG
APOSOR23766-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23766-250MG
2-[(5-Nitropyridin-2-yl)oxy]ethanol
2-[(5-Nitropyridin-2-yl)oxy]ethanol
Formel: C₇H₈N₂O₄
Melting Pt: 111…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052642
CAS-Nummer: 143071-39-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge